Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen, PET
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
Kombiniert die Klarheit von Glas mit der Sicherheit von Kunststoff.
- Die Fläschchen haben eine geringe Durchlässigkeit für Lösungsmittel und minimale Hintergrundzahlen
- Die Klarheit von Glas mit der Sicherheit von Kunststoff
- Die Fläschchen können sicher verbrannt werden
- Dabei entstehen keine schädlichen Gase
- Verpackt in 5 Mehrzwecktabletts; jedes abgeteilte Tablett kann 100 Fläschchen aufnehmen
- Mehrzwecktabletts dienen als Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Proben.
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Polyethylenschaum |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 27 mm |
| Material | PET |
| Sterilität | Non-sterile |
| Volumen (metrisch) | 20 mL |
| Anzahl pro Karton | 1000 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Screw Cap |
| Menge | 1000/Cs. |
| Mehr anzeigen |