Learn More
Shamrock™ Liquistick-Etikett
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
500 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Material | Liquistick |
| Produkttyp | Liquistick-Etikett |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kryogene Anwendungen |
| Größe (metrisch) | 12 x 38 mm |