missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ LIR-6/LILRA1 Antibody (4A1E10A6), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30028594 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30028594 0.1 mL 0.10 Milliliter
30038208 0.025 mL 0.03 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30028594

Marke: Novus Biologicals™ NBP3271410.1ml

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

LIR-6/LILRA1 Monoclonal antibody specifically detects LIR-6/LILRA1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen LIR-6/LILRA1
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 4A1E10A6
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD85 antigen-like family member I, CD85i, CD85i antigen, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 1, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 1 soluble isoform, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 1, LIR-6Leukocyte immunoglobulin-like receptor 6, LIR6MGC126563
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human LIR-6/LILRA1 (AA: extra 322-461) expressed in E. Coli.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11024
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.