missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LIR-8/CD85c/LILRB5 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-97318AF350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LIR-8/CD85c/LILRB5 Polyclonal antibody specifically detects LIR-8/CD85c/LILRB5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| LIR-8/CD85c/LILRB5 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 10990 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 350 | |
| CD85 antigen-like family member C, CD85c, CD85c antigen, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 8, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR8CD85C, LIR-8leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 5, member 5 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LIR-8/CD85c/LILRB5 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur