missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Lirentelimab Recombinant Monoclonal Antibody

Artikelnummer. 30282763
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30282763 100 μg 100 Mikrogramm
30283354 1 mg 1 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30282763

Marke: Invitrogen™ MA558399

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.

Lirentelimab works by targeting and inhibiting Siglec-8, a receptor found on eosinophils and mast cells, leading to the reduction of inflammation and allergic responses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Lirentelimab Humanized
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.