Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lisinopril-Dihydrat
Artikelnummer. 15871042 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15871042
Marke: Thermo Scientific Chemicals 462610010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 83915-83-7 | C21H35N3O7 | 441.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83915-83-7
Summenformel C21H35N3O7
Molekulargewicht (g/mol) 441.53
InChI-Schlüssel CZRQXSDBMCMPNJ-ZUIPZQNBSA-N
PubChem CID 22887897
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lisinopril dihydrate
Menge 1 g