missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lisinopril dihydrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16421729
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16421729 1 g 1 Gramm
16499957 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16421729 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18206A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Lisinopri dihydrate (MK-521 dihydrate) is angiotensin-converting enzyme inhibitor, used in treatment of hypertension, congestive heart failure, and heart attacks.

Lisinopri dihydrate (MK-521 dihydrate) is angiotensin-converting enzyme inhibitor, used in treatment of hypertension, congestive heart failure, and heart attacks.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lisinopril dihydrate
CAS 83915-83-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H35N3O7
Menge 1 g
Synonym MK-521 dihydrate
Löslichkeitsinformationen H2O : 33.33 mg/mL (75.49 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H]1N(C([C@H](CCCCN)N[C@H](C(O)=O)CCC2=CC=CC=C2)=O)CCC1.O.O
Molekulargewicht (g/mol) 441.52
Formelmasse 441.52
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.