Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lissamin Rhodamin B Sulfonylchlorid, +99 %
Artikelnummer. p-153852 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10167940 1 g Glasflasche 1 Gramm
10536792 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10167940
Marke: Thermo Scientific Chemicals 413230010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 62796-29-6 | C27H29ClN2O6S2 | 577.107 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62796-29-6
Summenformel C27H29ClN2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 577.107
MDL-Nummer MFCD00042001
InChI-Schlüssel YERWMQJEYUIJBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sulforhodamine B sulfonyl chloride
PubChem CID 65223
IUPAC-Name 5-Chlorosulfonyl-2-[3-(Diethylamino)-6-Diethylazaniumylidenexanthen-9-yl]Benzolsulfonat
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3O2)C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)Cl)S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lissamine rhodamine B sulfonyl chloride
Namenshinweis 99+%
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 577.11
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Molar ext.%gt; 85, 000L/mol.cm(lambda 564 +/- 3nm) in dichloromethane
Farbe Grün
Menge 1 g
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lissamine rhodamine B sulfonyl chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.