Learn More
Lithium-2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526714
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10526714 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10526714 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC47451DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
CAS 915707-44-7
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C13H17LiN2O2
MDL-Nummer MFCD09064954
Menge 1 g
Synonym lithium 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate, lithium 1+ ion 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate, lithotab 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate, 4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoic acid, lithium salt, 2-4-methylpiperazinyl methyl benzoic acid, lithium salt, benzoicacid,2-4-methyl-1-piperazinyl methyl-,lithium salt 1:1, lithium 1+ 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate
InChI-Schlüssel BHMRBFXQIGCNNV-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2C(=O)[O-]
IUPAC-Name Lithium;2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 240.231
PubChem CID 24229493
Formelmasse 240.23
Reinheit (%) 90%