Learn More
Lithium-2-(Morpholinmethyl)benzoat, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10749605
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10749605 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10749605 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC48651DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium 2-(morpholinomethyl)benzoate
CAS 904696-60-2
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Summenformel C12H14LiNO3
MDL-Nummer MFCD08690277
Menge 1 g
Synonym lithium 2-morpholinomethyl benzoate, lithium 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithium 1+ ion 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithium 1+ 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithotab 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithium 2-morpholin-4-yl methyl benzoate, lithium 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, tech, 2-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, lithium salt, lithium 1+ ion 2-morpholin-4-yl methyl benzoate, benzoicacid,2-4-morpholinylmethyl-,lithium salt 1:1
InChI-Schlüssel PKLIDBHLNQBFTO-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].C1COCCN1CC2=CC=CC=C2C(=O)[O-]
IUPAC-Name Lithium;2-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 227.188
PubChem CID 23713561
Formelmasse 227.19
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch