Learn More
Lithiumacetat, wasserfrei, 99 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945109 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11945109 5 kg 5 Kilogramm
11935109 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11945109 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 268640050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 546-89-4 | C2H3LiO2 | 65.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 546-89-4
Summenformel C2H3LiO2
Molekulargewicht (g/mol) 65.98
MDL-Nummer MFCD00013057
InChI-Schlüssel XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium acetate, lithium ethanate, quilone, acoli, acetic acid, lithium salt, lithium ethanoate, lithium 1+ ion acetate, lioac, unii-h4278o5flv, acetic acid lithium salt
PubChem CID 3474584
ChEBI CHEBI:63045
IUPAC-Name Lithium;Acetat
SMILES [Li+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium acetate, anhydrous
Schmelzpunkt 280.0°C to 285.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3COOLi
Menge 5 kg
Beilstein 02,107
Merck Index 15,5577
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 408g/L (20°C). Other solubilities: 667g/L (40°C),938g/L (50°C),freely soluble in alcohol
Formelmasse 65.99
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Unlösliche Stoffe 0.1% max. (in water)
Physikalische Form Pulver oder Kristalle