Learn More
Lithiumacetat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15157442 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Unit Size:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
15157442 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
15137442 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15157442 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 447712500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6108-17-4 | C2H3LiO2·2H2O | 102.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6108-17-4
Summenformel C2H3LiO2·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 102.02
InChI-Schlüssel IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
PubChem CID 23666338
IUPAC-Name Lithium;acetat;dihydrat
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Specifications
Chemischer Name oder Material Lithium Acetate Dihydrate
Schmelzpunkt 56.0°C to 58.0°C
Menge 250 g
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3CO2Li·2H2O
Merck Index 15,5577
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water, 215g/L ethanol
Formelmasse 102.02
Reinheit (%) 98%
Güte Analytisch
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium acetate dihydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.