Learn More
Lithiumacetylidethylendiaminkomplex, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10266140 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10266140 100 g 100 Gramm
10206100 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10266140 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 181251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00 €
    225.65 € / 100 Gramm
    Sparen 25.35 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 6867-30-7 | C4H9LiN2 | 92.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6867-30-7
Summenformel C4H9LiN2
Molekulargewicht (g/mol) 92.07
MDL-Nummer MFCD00013183
InChI-Schlüssel QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium acetylide ethylenediamine complex, lithium acetylide, ethylenediamine complex, lithium; ethane-1,2-diamine; ethyne, 1,2-ethanediamine compd. with lithium acetylide li c2h, lithium, 1,2-ethanediamine-kn1,kn2 ethynyl, 1,2-ethanediamine, compd. with lithium acetylide li c2h 1:?, c2h8n2.c2hli, lithium acetylide, compd. with 1,2-ethanediamine, lithium acetylide, ethylene diamine complex 1:1, lithium acetylide, compound with ethane-1,2-diamine
PubChem CID 2724010
IUPAC-Name Lithium;ethan-1,2-diamin;ethin
SMILES [Li]C#C.NCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium acetylide ethylenediamine complex
Namenshinweis 85%
Schmelzpunkt 76,0 °C
Farbe Gelb
Siedepunkt 110.6°C
Prozentgehaltsbereich 80% min. (Gasvolumetric)
Strukturformel HC≡CLi·H2NCH2CH2NH2
Menge 100 g
Fieser 01,574; 05,382; 07,195; 11,288; 01,95; 02,51; 04,60; 05,78; 06,85; 07,45; 08,65; 09,83; 10,68; 11,101; 12,96; 13,56; 14,63; 15,59; 16,55; 17,59
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in ethylene diamine,n-propylamine and,pyridine
Formelmasse 92.07
Reinheit (%) 85%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle