Learn More
Lithium-Aluminium-Hydrid, 95 %, Pulver, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17332481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
5 kg
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17332481 5 kg 5 Kilogramm
10042470 10 g 10 Gramm
10665832 25 g 25 Gramm
10123830 100 g 100 Gramm
10207003 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17332481 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 190320050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 16853-85-3 | AlH4Li | 37.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16853-85-3
Summenformel AlH4Li
MDL-Nummer MFCD00011075
Synonym lithium alanate, lithium aluminum hydride, lithiumaluminiumhydride, lithiumaluminiumhydrid, lithium aluminum tetrahydride, aluminum lithium hydride, aluminum iii lithium hydride, lithium aluminum hydride, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
PubChem CID 21226445
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium Aluminum hydride
Schmelzpunkt 125.0°C
Physikalische Form Pulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel LiAlH4
Fieser 01,581; 02,242; 03,176; 04,291; 05,382; 06,325; 07,196; 08,286; 09,274; 10,236; 11,289; 12,272; 13,61; 14,190; 15,184; 16,133; 17,162
Merck Index 15, 344
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in diethyl ether (39g/100g at 25 °C), thf/, toluene (70:30) (17g/100g at 25 °C), in thf/mtbe (, 25:75) (12g/100g at 25 °C), in thf/toluene (15:85), (5g/100g at 25 °C);, practically insoluble in hyd
InChI-Schlüssel BJKLPLABXHXMIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H-].[H-].[H-].[H-].[Li+].[Al+3]
IUPAC-Name Aluminium;Lithium;Hydrid
Molekulargewicht (g/mol) 37.954
Formelmasse 37.95
Reinheit (%) 95%
Dichte 0.9 g/mL