Learn More
Lithiumbenzoat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11467897 250 g 250 Gramm
11457897 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16571.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 553-54-8 | C7H5LiO2 | 128.06 g/mol
In organic electroluminescent devices, the device with lithium benzoate gives the best performance of all the devices studied. Aromatic multilayers of lithium benzoate were covalently attached to the surface of natural graphite through diazonium chemistry, and the resulting graphite exhibited superior electrochemical performance as anode material of lithium ion batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bei organischen Elektrolumineszenzgeräten bietet das Gerät mit Lithiumbenzoat die beste Leistung aller untersuchten Geräte. Aromatische Multilayer von Lithiumbenzoat wurden kovalent durch Diazoniumchemie an die Oberfläche von natürlichem Graphit angebracht, und der daraus resultierende Graphit zeigte eine überragende elektrochemische Leistung als Anodenmaterial von Lithium-Ionen-Batterien.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Wasser wird durch Natriumbenzoat erhöht.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 553-54-8
Summenformel C7H5LiO2
Molekulargewicht (g/mol) 128.06
MDL-Nummer MFCD00035540
InChI-Schlüssel LDJNSLOKTFFLSL-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium benzoate, benzoic acid, lithium salt, benzoic acid lithium salt, unii-r9z042z19e, benzoic acid, lithium salt 1:1, lithium benzoate nf, lithiumbenzoate, lithotab benzoate, lithium 1+ ion benzoate, ksc491a5n
PubChem CID 2724073
SMILES [Li+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium benzoate
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 3598089
Merck Index 14,5523
Löslichkeitsinformationen Solubility in water is increased by sodium benzoate
IUPAC-Name Lithium;Benzoat
Formelmasse 128.06
Reinheit (%) ≥99%