Learn More
Lithium-Borhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318467 10 g 10 Gramm
11308467 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11318467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 032563.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 16949-15-8 | BH4Li | 21.78 g/mol
Strong reducing agent. Used to reduce compounds containing ketones, aldehydes, ester carbonyls, acid chlorides, lactones, and epoxidesLithium borohydride is a versatile reducing agent for aldehydes, ketones, nitriles, primary amides, acid chlorides, lactones, epoxides, and esters. It is involved in the preparation of intercalation compounds and nanocomposites. It is used as a precursor for other borohydrides and acts as a catalyst in hydroboration reactions. It is known to be good reversible storage compound for anhydrous ammonia and hydrogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Starkes Reduktionsmittel
  • Zur Reduzierung von Verbindungen, die Ketone, Aldehyde, Ester-Carbonyle, Säurechloride, Lactone und Epoxide enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16949-15-8
Summenformel BH4Li
Molekulargewicht (g/mol) 21.78
MDL-Nummer MFCD00011088
InChI-Schlüssel UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym borate 1-, tetrahydro-, lithium, unii-8l87x4s4kp, boryllithium, lithium, boryl, lithium hydroborate, lithotab borohydride, bh4li, lithium 1+ ion boranuide, lithium borohydride 2.0 m in thf, borate 1-, tetrahydro-, lithium 1:1
PubChem CID 20722760
IUPAC-Name Lithium;borat(1-)
SMILES [Li+].[BH4-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium borohydride
Schmelzpunkt ∼280°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.66 g/mL
Strukturformel LiBH4
UN-Nummer UN1413
Merck Index 14,5525
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,THF,and aliphatic aminesSoluble in ether,tetrahydrofuran,aliphatic amines and ethanol.
Formelmasse 21.78
Reinheit (%) 95%