Learn More
Lithiumborhydrid, TRC
Artikelnummer. 30483771
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483771 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483771 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL4690802.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium Borohydride
CAS 16949-15-8
Menge 2.5 g
Summenformel BH4Li
Synonym Lithium Tetrahydroborate (1:1), Lithium Boron Hydride, Lithium Hydroborate (LiBH4), Lithium Tetrahydroborate
InChI-Formel InChI=1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
SMILES [Li+].[BH4-]
IUPAC-Name Lithiumboran
Molekulargewicht (g/mol) 21.78
Formelmasse 22.0566