Learn More
Lithiumborhydrid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithium Borohydride |
| CAS | 16949-15-8 |
| Menge | 500 mg |
| Summenformel | BH4Li |
| Synonym | Lithium Tetrahydroborate (1:1), Lithium Boron Hydride, Lithium Hydroborate (LiBH4), Lithium Tetrahydroborate |
| InChI-Formel | InChI=1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1 |
| SMILES | [Li+].[BH4-] |
| IUPAC-Name | Lithiumboran |
| Molekulargewicht (g/mol) | 21.78 |
| Formelmasse | 22.0566 |