Learn More
Lithiumbromid, 99+ %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10164813 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10164813
Marke: Thermo Scientific Acros 199870025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7550-35-8 | BrLi | 86.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7550-35-8
Summenformel BrLi
Molekulargewicht (g/mol) 86.84
MDL-Nummer MFCD00011077
InChI-Schlüssel AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC-Name Lithium;bromid
SMILES [Li+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1265.0°C
Chemischer Name oder Material Lithium bromide
Schmelzpunkt 550.0°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Grau bis Schwarz
pH 6 to 12 (4% soln. at 20°C)
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel LiBr
Fieser 01,604; 02,245; 04,297
Merck Index 15,5582
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.49 kg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,ether,methanol,,acetone and glycol,slightly soluble in pyridine,soluble in amyl alcohol
Formelmasse 86.84
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (400°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.46
Dichte 3.4600g/mL