Learn More
Lithiumcarbonat, ≥99.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15652760 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15652760 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15662760 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15652760
Marke: Honeywell-Fluka 255823100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-13-2
Summenformel CLi2O3
Molekulargewicht (g/mol) 73.89
MDL-Nummer MFCD00011084
InChI-Schlüssel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Lithiumcarbonat, Dilithiumkarbonat, Lithonat, Lithan, Kohlensäure-Lithiumsalz, Lithizin, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 1300 °C
Chemischer Name oder Material Lithiumcarbonat
Schmelzpunkt 618 °C
Farbe Weiß
Menge 100 g
Strukturformel Li2CO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3999191
IUPAC-Name Dilithium; Karbonat
Formelmasse 73.89 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristallin
Dichte 2.110 g/cm3