Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1300 °C |
| Chemischer Name oder Material | Lithiumcarbonat |
| Schmelzpunkt | 618 °C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | Li2CO3 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3999191 |
| IUPAC-Name | Dilithium(1+)carbonat |
| Formelmasse | 73.89 mol |
| Mehr anzeigen |