Learn More
Lithiumcarbonat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10741281 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10741281 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10045903 2.5 kg Kunststofftrommel 2.50 Kilogramm
13478438 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10741281 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 197785000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-13-2
Summenformel CLi2O3
Molekulargewicht (g/mol) 73.89
MDL-Nummer MFCD00011084
InChI-Schlüssel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium carbonate
Schmelzpunkt 720.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Physikalische Form Fein granuliertes Pulver
Menge 500 g
Verlust bei Trocknung 0.4% max. (200°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99%
Dichte 2.11
Strukturformel Li2CO3
Fieser 01,606; 03,183; 04,192; 05,396
Merck Index 15,5583
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids, practically insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dilithium; Karbonat
Formelmasse 73.88
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.