Learn More
Lithiumcarbonat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313278
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313278 2 kg 2 Kilogramm
11303278 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313278 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036225.A3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    989.40 €
    815.65 € / 2 Kilogramm
    Sparen 173.75 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Unlöslich in verdünnter Salzsäure 0.01 %, Cl 0.005 %, NO3 5 ppm, Schwefelverbindungen (als SO4) 0.2 %, NH4 5 ppm, Schwermetalle (als Pb) 0.002 %, Fe 0.002 %, Ca 0.01 %, K 0.01 %, Na 0.1 %
Cerium(IV) sulfate hydrate is used as a general application for chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-13-2
Summenformel CLi2O3
Molekulargewicht (g/mol) 73.89
MDL-Nummer MFCD00011084
InChI-Schlüssel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 1310°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Lithium carbonate
Schmelzpunkt 723°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 2 kg
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White crystalline powder
Prozentgehaltsbereich 99.0% min.
Dichte 2.11
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and acid. Insoluble in acetone,ammonia and alcohol.
IUPAC-Name Dilithium(1+)carbonat
Formelmasse 73.9
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium carbonate, ACS
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate