Learn More
Lithiumcarbonat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15671230 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
6 x 1 kg
100 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
100 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15671230 1 kg 1 Kilogramm
15651230 100 g 100 Gramm
15681230 6 x 1 kg 6 Stück
15661230 100 kg 100 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 15671230
Marke: Honeywell-Fluka 130101KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Purum, ≥99 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-13-2
Summenformel CLi2O3
Molekulargewicht (g/mol) 73.89
MDL-Nummer MFCD00011084
InChI-Schlüssel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Lithiumcarbonat, Dilithiumkarbonat, Lithonat, Lithan, Kohlensäure-Lithiumsalz, Lithizin, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
IUPAC-Name Dilithium; Karbonat
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumcarbonat
Menge 1 kg
Strukturformel Li2CO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3999191
Formelmasse 73.89 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte purum
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium carbonate