Learn More
Lithiumcarbonat, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
6 x 1 kg
100 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
100 Kilogramm
6 Stück
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithiumcarbonat |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | Li2CO3 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3999191 |
| Formelmasse | 73.89 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 99 % |
| Güte | purum |