Learn More
Lithiumcarbonat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11412216 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11412216 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11412216 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0521261280
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreines Lithiumcarbonat für Forschung und Labornutzung.
  • CAS-Nummer: 554-13-2
  • Molekülformel: CLi2O3
  • Molekulargewicht: 73,888 g/mol
  • Schmelzpunkt: 723 °C
  • Siedepunkt: Zersetzt sich bei 1.300 °C
  • Dichte: 2,11 g/cu cm
  • Löslichkeit in Wasser: 1,52 Gewichtsprozent bei 0 °C
  • Nutzungsbeschreibung: Nur für Forschung oder weitere Fertigungszwecke, nicht für den direkten menschlichen Gebrauch.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium Carbonate
Schmelzpunkt 723 °C
CAS 554-13-2
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Relative Dichte 2.11
Dichte 2,11 g/cm³
Summenformel CLi2O3
Strukturformel Li2CO3
MDL-Nummer MFCD00011084
Beilstein 3999191
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-Name Dilithium(1+)carbonat
Molekulargewicht (g/mol) 73.89
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
Formelmasse 73.89