Learn More
Lithiumcarbonat, puriss p.a., ≥99,0 % (T), für die Mikroskopie, Solstice.
Artikelnummer. 15626050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15626050 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15616050 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15626050 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 62470500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00 €
    168.17 € / 500 Gramm
    Sparen 14.83 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reagenz (für die Mikroskopie), ≥ 99.0 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-13-2
Summenformel CLi2O3
Molekulargewicht (g/mol) 73.89
MDL-Nummer MFCD00011084
InChI-Schlüssel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Lithiumcarbonat, Dilithiumkarbonat, Lithonat, Lithan, Kohlensäure-Lithiumsalz, Lithizin, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
IUPAC-Name Dilithium; Karbonat
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 1265 °C (1013 hPa)
Chemischer Name oder Material Lithiumkarbonat
Schmelzpunkt 550 °C
Farbe Farblos
pH 9 bis 11
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Identifizierung Test bestanden
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Produktlinie Sonnenwende
Prozentgehaltsbereich ≥ 99,0%
Hinweise zum Prozentgehalt Titration
Dichte 3,46 g/cm3
Strukturformel Li2CO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3999191
InChI-Formel 1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Formelmasse 73,89 g/mol
Reinheit (%) ≥99,0 % (T)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chloride: 20 mg/kg, Nitrate: 5 mg/kg, Sulfate: 50 mg/kg, Ca: 50 mg/kg, Cd: 5 mg/kg, Co: 5 mg/kg, Cr: 5 mg/kg, Cu: 5 mg/kg, Fe: 5 mg/kg, K: 50 mg/kg, Mg: 10 mg/kg, Mn: 5 mg/kg, NH4+: 5 mg/kg, Na: 50 mg/kg, Ni: 5 mg/kg, Pb: 5 mg/kg, Zn: 5 mg/kg
Herstellungsort Deutschland
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate