Learn More
Lithiumcarbonat, TRC
Artikelnummer. 30009725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009725 50 mg 50 Milligramm
30006295 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009725 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL46910050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-13-2
Summenformel C O3 . 2 Li
Molekulargewicht (g/mol) 73.89
Synonym Lithium carbonate, Carbonic Acid Lithium Salt, Carbonic Acid Dilithium Salt, CP 15467-61, Camcolit, Candamide, Carbolith, Carbolithium, Carbonic Acid Lithium Salt, Ceglution, Dilithium Carbonate, Eskalith, Hypnorex, Limas, Liskonum, Lithane, Lithicarb, Lithobid, Lithocarb, Lithonate, Lithotabs, Micalith, NSC 16895, Phasal, Plenur, Priadel, Quilonorm-retard, Quilonum Retard, Teralithe;
IUPAC-Name Dilithium; Karbonat
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium Carbonate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Formelmasse 74.0168