Learn More
Lithiumkobalt(III)-oxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407412
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11387657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014049.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12190-79-3 | CoLiO2 | 97.871 g/mol
Aluminum oxide finds applications in catalyst support, chemical sensors, as an absorbent for gases and water vapors, manufacturing of abrasives, refractories, ceramics, electrical insulators and resistors, paper, crucibles, as chromatographic matrix, in fluxes, light bulbs and heat-resistant fiber. Heavy quantity of Aluminum oxide is used in the production of aluminum and a component of clay. It is also used as catalyst in hydrodesulfurization and in Ziegler-Natta polymerizations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12190-79-3
Summenformel CoLiO2
Molekulargewicht (g/mol) 97.871
MDL-Nummer MFCD00049786
InChI-Schlüssel BFZPBUKRYWOWDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium colbaltite, lithium cobalt iii oxide, cobalt lithium oxide, cobaltate coo21-, lithium, cobalt lithium dioxide, coo2.li, lithium oxido oxo cobalt, lithium cobalt dioxide, lithotab cobaltoylolate
PubChem CID 23670860
IUPAC-Name Lithium;oxido(oxo)boran
SMILES [Li+].[O-][Co]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium cobalt(III) oxide
Farbe Blau
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 97.88
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Dark blue powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium cobalt(III) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium cobalt(III)oxide