Learn More
Lithiumdimethylamid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399638
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11399638 5 g 5 Gramm
11309648 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11399638
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044145.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 3585-33-9 | C2H6LiN | 51.017 g/mol
It is used in the synthesis of some d0 organoimido complexes of the early transition metals and in meta rearrangement in the reaction of triphenyl-(p-bromophenyl)-silane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3585-33-9
Summenformel C2H6LiN
Molekulargewicht (g/mol) 51.017
MDL-Nummer MFCD00008295
InChI-Schlüssel YDGSUPBDGKOGQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium dimethylamide, lithium dimethylazanide, linme2, acmc-20akms, dimethylamino lithium, lithiodimethylamine, lithium dimethylamide preparation, lithium 1+ dimethylazanide, lithium dimethylamide w/v in hexane
PubChem CID 5152226
IUPAC-Name Lithium;Dimethylazanid
SMILES [Li+].C[N-]C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium dimethylamide
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß
Geruch Amine-like
Strukturformel LiN(CH3)2
Menge 5 g
UN-Nummer UN3393
Beilstein 3618233
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts violently with water.
Formelmasse 51.02
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver/Klumpen