Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lithium-Dodecylsulfat, 99+ %
Artikelnummer. 10186890 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10186890 25 g Glasflasche 25 Gramm
10751325 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10186890 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 413300250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 €
    103.65 € / 25 Gramm
    Sparen 20.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2044-56-6 | C12H25LiO4S | 272.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2044-56-6
Summenformel C12H25LiO4S
Molekulargewicht (g/mol) 272.33
MDL-Nummer MFCD00007467
InChI-Schlüssel YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Synonym Dodecyl lithium sulfate, Lithium lauryl sulfate
PubChem CID 2735071
IUPAC-Name Lithium(1+) Dodecylsulfat
SMILES [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Extinktion (5% aq. soln.) (1 cm cell), (5% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.1 max. at 260nm, 0.1 max. at 280nm
Chemischer Name oder Material Lithium dodecyl sulfate
Farbe Weiß
Physikalische Form Glänzende kristalline Flocken oder kristallines Pulver
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel CH3(CH2)11OSO3Li
Beilstein 01, IV, 1847
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 272.33
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium dodecyl sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.