Learn More
Lithiumethoxid, 1 M Lösung in Ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithium ethoxide |
| Farbe | Orange |
| Namenshinweis | 1M solution in ethanol |
| Strukturformel | LiOCH2CH3 |
| Konzentration | Exact strength on the certificate of analysis |
| Dichte | 0.8200g/mL |
| IUPAC-Name | Lithium(1+) Ethanolat |
| Formelmasse | 52 |
| Identifizierung | Confirmed |
| Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
| Mehr anzeigen |
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use