Learn More
Lithiumethoxid, 1 M Lösung in Ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3523477 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. 10536843
Marke: Thermo Scientific Acros 380171000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2388-07-0 | C2H5LiO | 52.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2388-07-0, 64-17-5
Summenformel C2H5LiO
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00050493
InChI-Schlüssel AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium ethoxide, lithium ethylate, lithotab ethoxide, lioet, acmc-1cex9, ethanol, lithium salt 9ci, lithium 1+ ion ethoxide
PubChem CID 23661847
SMILES [Li+].CC[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium ethoxide
Farbe Orange
Namenshinweis 1M solution in ethanol
Strukturformel LiOCH2CH3
Konzentration Exact strength on the certificate of analysis
Dichte 0.8200g/mL
IUPAC-Name lithium(1+) ethanolate
Formelmasse 52
Identifizierung Confirmed
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use