Learn More
Lithiumfluorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Lithium fluoride is widely used in many fields. It is used in the soldering progress for glass lining as a cosolvent. It finds application as an additive of aluminum electrolysis and rare earth electrolysis as a crystal in X-ray spectrometry. It is also used in specialized UV optics due to its large band gap and transparency to short wave length ultraviolet radiation. It is involved to record ionizing radiation exposure from gamma rays, beta particles and neutrons in thermoluminescent dosimeters. In nuclear reactors, lithium fluoride is mixed with beryllium fluoride to form a base solvent, which is used in molten-salt reactor experiment (MSRE). Additionally, it is useful as a coupling layer to enhance electron injection in polymer light-emitting diodes (PLED) and organic light-emitting diode (OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lithiumfluorid ist in vielen Bereichen weit verbreitet. Es wird im Lötprozess für Glasauskleidungen als Co-Lösungsmittel eingesetzt. Es findet Anwendung als Additiv bei der Aluminiumelektrolyse und der Seltenerdelektrolyse als Kristall in der Röntgenspektrometrie Aufgrund seiner großen Bandbreite und der Transparenz gegenüber kurzwelliger ultravioletter Strahlung wird es auch in speziellen UV-Optiken eingesetzt. Es wird für die Aufzeichnung der Strahlenbelastung durch ionisierende Strahlung von Gammastrahlen, Beta-Partikeln und Neutronen in thermolumineszenten Dosimetern verwendet. In Kernreaktoren wird Lithiumfluorid mit Berylliumfluorid zu einem Basislösungsmittel gemischt, das im Flüssigsalzreaktorexperiment (MSRE) verwendet wird. Darüber hinaus ist es als Kopplungsschicht nützlich, um die Elektroneninjektion in Polymer-Leuchtdioden (PLEADED) und organischen Leuchtdioden (OLED) zu verbessern.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Fluorwasserstoff. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit wässrigen Lösungen, starken Säuren und starken Oxidationsmitteln. Hydrolysiert in Gegenwart von Wasser zu Fluorwasserstoffsäure, die Glas angreift.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1680°C |
| Chemischer Name oder Material | Lithium fluoride |
| Schmelzpunkt | 845°C |
| Menge | 2500 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Brechungsindex | 1.3915 |
| Dichte | 2.635 |
| UN-Nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,5531 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and hydrogen fluoride. Insoluble in alcohol. |
| Mehr anzeigen |