Learn More
Lithiumfluorid, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407565
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11376728
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013406.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Für den Einsatz in glasartigen Lacken und Glasuren, als Flussmittel beim Löten und Schweißen von Aluminium, Infrarot-Spektrophotometer
Polyethylene powder is used as an additive to unsaturated polyesters, epoxides and other polymers to impart the unique properties of ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE). It is widely used for manufacturing various containers, trays, dispensing bottles, plastic wraps, plastic bags for computer components and various molded laboratory equipment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-24-4
Summenformel FLi
Molekulargewicht (g/mol) 25.94
MDL-Nummer MFCD00011090
InChI-Schlüssel PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
SMILES [Li+].[F-]
Spezifikation
Siedepunkt 1680°C
Chemischer Name oder Material Lithium fluoride
Schmelzpunkt 845°C
Namenshinweis Volatizes at 1100°-1200°
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and in acids. Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in alcohol.
IUPAC-Name Lithium;fluorid
Formelmasse 25.94
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.3915
Aussehen White powder
Dichte 2.635
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.