Learn More
Lithiumfluorid, 99.85 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313458 10 g 10 Gramm
11303458 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11313458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036359.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25.94 g/mol
Used in the preparation of hypersensitive thermoluminescent materials, dosimeters and in the room-temperature oxidation of noble metals using fluorine in anhydrous HF. It is mainly used as a component of molten salts. Lithium fluoride forms the basic constituent of the preferred fluoride salt mixture used in liquid-fluoride nuclear reactors. Lithium fluoride is widely used in PLED and OLED as a coupling layer to enhance electron injection. LiF crystals are transparent to short wavelength ultraviolet radiation, more so than any other material. LiF is therefore used in specialized UV optics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-24-4
Summenformel FLi
Molekulargewicht (g/mol) 25.94
MDL-Nummer MFCD00011090
InChI-Schlüssel PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
IUPAC-Name Lithium;fluorid
SMILES [Li+].[F-]
Spezifikation
Siedepunkt 1680°C
Chemischer Name oder Material Lithium fluoride
Schmelzpunkt 845°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Klumpen/Pulver
Menge 10 g
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.3915
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Dichte 2.635 g/mL
Strukturformel LiF
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,5531
Löslichkeitsinformationen Soluble in 0.29g/100 mL (20°C) and hydrogen fluoride. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 25.94
Reinheit (%) 99.85%