Learn More
Lithiumfluorid, 99.98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10534084 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10534084 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10401051 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
10626212 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10534084
Marke: Thermo Scientific Acros 193381000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-24-4
Summenformel FLi
Molekulargewicht (g/mol) 25.94
MDL-Nummer MFCD00011090
InChI-Schlüssel PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
SMILES [Li+].[F-]
Spezifikation
Siedepunkt 1681.0°C
Chemischer Name oder Material Lithium fluoride
Schmelzpunkt 845.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.98%
Strukturformel LiF
Fieser 01,933
Merck Index 15, 5587
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.29g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in acids,insoluble in alcohol
IUPAC-Name Lithium;fluorid
Formelmasse 25.93
Reinheit (%) 99.98%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.63
Dichte 2.6300g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.