Learn More
Lithiumfluorid, TRC
Artikelnummer. 30469815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469815 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469815 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL3976985G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium fluoride
CAS 7789-24-4
Menge 5 g
Summenformel LiF
InChI-Formel InChI=1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
SMILES [Li+].[F-]
IUPAC-Name Lithium;fluorid
Molekulargewicht (g/mol) 25.938
Formelmasse 26.014