Learn More
Lithiumhexafluorosilikat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11323748 5 g 5 Gramm
11333748 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11323748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039332.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 17347-95-4 | Molecular Formula: F6LiSi | Molecular Weight: 149.02 g/mol
Lithiumhexafluorosilicat wird als Chemikalie, pharmazeutisches Zwischenprodukt und Reagenz verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17347-95-4
Summenformel F6LiSi
Molekulargewicht (g/mol) 149.02
MDL-Nummer MFCD00049473
InChI-Schlüssel ZXUANORTLYQJEG-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium hexafluorosilicate
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Geruch Odorless
UN-Nummer UN2856
Formelmasse 155.96
RUO– Nur für Forschungszwecke