Learn More
Lithiumhydrid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird zur Herstellung wasserfreier Li-Salze von Carbonsäuren vor der Reaktion mit Organothiumreagenzien (meist Methyl oder Phenyl) als nützlicher Weg zu Ketonen verwendet. Wird auch bei der Herstellung von LiCN durch Reaktion mit Aceton-Cyanohydrinen verwendet. Es wird auch als Trockenmittel, Kondensationsmittel und als Abschirmungsmaterial in der Atomenergieproduktion eingesetzt. Es wird bei der Herstellung von Katalysatoren für Polyolefin-Kunststoffe, in Kraftstoffen für Flugzeuge und Raketen verwendet. Es wird in der Metallurgie, als Entgaser, Deoxidationsmittel, Entschwefelungsmittel, als Kornraffinierer in Nichteisenmetallen verwendet. Verwendung als chemisches Zwischenprodukt für Butyllithium-Polymerisationskatalysatoren; in Legierungen mit Aluminium oder Magnesium für die Luft- und Raumfahrt
Löslichkeit
Reagiert heftig mit Wasser. Löslich in Äther, flüssigem Ammoniak. Unlöslich in Benzol und Toluol.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Säuren, Alkoholen, Oxidationsmitteln, Luft, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Wird zur Herstellung wasserfreier Li-Salze von Carbonsäuren vor der Reaktion mit Organothiumreagenzien (meist Methyl oder Phenyl) als nützlicher Weg zu Ketonen verwendet. Wird auch bei der Herstellung von LiCN durch Reaktion mit Aceton-Cyanohydrinen verwendet. Es wird auch als Trockenmittel, Kondensationsmittel und als Abschirmungsmaterial in der Atomenergieproduktion eingesetzt. Es wird bei der Herstellung von Katalysatoren für Polyolefin-Kunststoffe, in Kraftstoffen für Flugzeuge und Raketen verwendet. Es wird in der Metallurgie, als Entgaser, Deoxidationsmittel, Entschwefelungsmittel, als Kornraffinierer in Nichteisenmetallen verwendet. Verwendung als chemisches Zwischenprodukt für Butyllithium-Polymerisationskatalysatoren; in Legierungen mit Aluminium oder Magnesium für die Luft- und Raumfahrt
Löslichkeit
Reagiert heftig mit Wasser. Löslich in Äther, flüssigem Ammoniak. Unlöslich in Benzol und Toluol.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Säuren, Alkoholen, Oxidationsmitteln, Luft, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithium hydride |
| Schmelzpunkt | 688°C |
| Menge | 50 g |
| Strukturformel | LiH |
| UN-Nummer | UN1414 |
| Merck Index | 14,5533 |
| Löslichkeitsinformationen | Reacts violently with water. Soluble in ether,liquid ammonia. Insoluble in benzene,and toluene. |
| Formelmasse | 7.95 |
| Reinheit (%) | ≥97% |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Mehr anzeigen |