Learn More
Lithiumhydrid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Wird zur Herstellung wasserfreier Li-Salze von Carbonsäuren vor der Reaktion mit Organothiumreagenzien (meist Methyl oder Phenyl) als nützlicher Weg zu Ketonen verwendet. Wird auch bei der Herstellung von LiCN durch Reaktion mit Aceton-Cyanohydrinen verwendet. Es wird auch als Trockenmittel, Kondensationsmittel und als Abschirmungsmaterial in der Atomenergieproduktion eingesetzt. Es wird bei der Herstellung von Katalysatoren für Polyolefin-Kunststoffe, in Kraftstoffen für Flugzeuge und Raketen verwendet. Es wird in der Metallurgie, als Entgaser, Deoxidationsmittel, Entschwefelungsmittel, als Kornraffinierer in Nichteisenmetallen verwendet. Verwendung als chemisches Zwischenprodukt für Butyllithium-Polymerisationskatalysatoren; in Legierungen mit Aluminium oder Magnesium für die Luft- und Raumfahrt
Löslichkeit
Reagiert heftig mit Wasser. Löslich in Äther, flüssigem Ammoniak. Unlöslich in Benzol und Toluol.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Säuren, Alkoholen, Oxidationsmitteln, Luft, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithium hydride |
| Schmelzpunkt | 688°C |
| Menge | 1000 g |
| Strukturformel | LiH |
| UN-Nummer | UN1414 |
| Merck Index | 14,5533 |
| Löslichkeitsinformationen | Reacts violently with water. Soluble in ether,liquid ammonia. Insoluble in benzene,and toluene. |
| Formelmasse | 7.95 |
| Reinheit (%) | ≥97% |
| Geruch | Odorless |
| Mehr anzeigen |