Learn More
Lithiumhydrid, 99.4 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328728 25 g 25 Gramm
11318728 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328728 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041596.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7580-67-8 | HLi | 7.948 g/mol
Lithium hydride is used as a precursor in the production of a variety of reagents in the synthesis, especially silane by reacting with silicon tetrachloride through Sundermeyer process and lithium aluminum hydride and lithium borohydride. It finds application in nuclear reactors as a shielding material. In addition, it is a hydrogen source or reducing agent to prepare other hydrides amides and 2H isotopic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7580-67-8
Summenformel HLi
Molekulargewicht (g/mol) 7.948
MDL-Nummer MFCD00011074
InChI-Schlüssel SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4n
PubChem CID 62714
IUPAC-Name Lithium;hydrid
SMILES [H-].[Li+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium hydride
Schmelzpunkt 686°C
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Dichte 0.78 g/mL
Strukturformel LiH
UN-Nummer UN1414
Merck Index 14,5533
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in dimethylformamide. Insoluble in acetone,benzene and toluene.
Formelmasse 7.95
Reinheit (%) 99.4%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium hydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium hydride