Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithiumhydroxid |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | LiOH |
| UN-Nummer | UN2680 |
| Formelmasse | 23.95 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 98 % |