Learn More
Lithiumhydroxidmonohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462927 2500 g 2500 Gramm
11442927 100 g 100 Gramm
11452927 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15519.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
Lithium hydroxide is used for the production of lithium greases, lithium soaps, lithium stearate and lithium salts. It finds application as a carbon dioxide adsorbent in breathing gas purification systems for spacecrafts, submarines and rebreathers; as a storage-battery electrolyte; as a heat transfer medium and as a catalyst for polymerization reaction. It is also used in ceramics and some portland cement formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lithiumhydroxid wird zur Herstellung von Lithiumfetten, Lithiumseifen, Lithiumstearaten und Lithiumsalzen verwendet. Es findet Anwendung als Kohlendioxid-Adsorptionsmittel in Atemgasreinigungssystemen für Raumfahrzeuge, U-Boote und Rückatmer, als Elektrolyt in Speicher-Batterien, als Wärmeträgermedium und als Katalysator für Polymerisationsreaktionen. Es wird auch in Keramik und einigen Portlandzementformulierungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Ethanol.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit, starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-66-3
Summenformel H3LiO2
Molekulargewicht (g/mol) 41.96
MDL-Nummer MFCD00149772
InChI-Schlüssel GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
IUPAC-Name Lithium;hydroxid;hydrat
SMILES [Li+].O.[OH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium hydroxide monohydrate
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2680
Merck Index 14,5534
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and ethanol.
Formelmasse 41.96 (23.95 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Dichte 1.51