Learn More
Lithiumhydroxid-Monohydrat, Batterie-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15417657 250 g 250 Gramm
15407657 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H36379.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
Lithium hydroxide monohydrate is used in preparation of other lithium salts, as a catalyst in the production of alkyd resins, in esterifications. It is also used in the production of lithium soaps, greases, sulfonates and electric storage batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lithiumhydroxid-Monohydrat wird bei der Herstellung anderer Lithiumsalze, als Katalysator bei der Herstellung von Alkydharzen und Veresterungen verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Lithiumseifen, Schmierfetten, Sulfonaten und elektrischen Speicherbatterien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (216 mg/ml bei 20 °C), Ethanol (frei) und Alkohol (schwer).
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-66-3
Summenformel H3LiO2
Molekulargewicht (g/mol) 41.96
MDL-Nummer MFCD00149772
InChI-Schlüssel GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
IUPAC-Name Lithium;hydroxid;hydrat
SMILES [Li+].O.[OH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium hydroxide monohydrate
Menge 250 g
UN-Nummer UN2680
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (216mg/ml at 20°C),ethanol (freely),and alcohol (slightly).
Formelmasse 41.96(23.95 Anhydrous)
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic