Learn More
Lithiumhydroxid-Monohydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15691230 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
100 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
100 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15691230 100 g 100 Gramm
15621240 500 g 500 Gramm
15611240 1 kg 1 Kilogramm
15631240 6 x 1 kg 6 Stück
15601240 100 kg 100 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15691230 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 13020100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
purum, ≥98.5 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-66-3
Summenformel H3LiO2
Molekulargewicht (g/mol) 41.96
MDL-Nummer MFCD00149772
InChI-Schlüssel GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Lithiumhydroxid-Monohydrat, Lithiumhydroxid-Hydrat, Lithiumhydroxid, Lithiumhydroxyd, Lithiumhydroxid, Monohydrat, Lithiumhydrat, LiOH-Hydrat, LiOH.Hydrat, LiOH Wasser, lioh water
PubChem CID 168937
SMILES [Li+].O.[OH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumhydroxid-Monohydrat
Menge 100 g
Strukturformel LiOH · H2O
UN-Nummer 2680
IUPAC-Name Lithium;hydroxid;hydrat
Formelmasse 41.96 mol
Reinheit (%) ≥ 98.5 %
Güte purum