Learn More
Lithiumhydroxid-Monohydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15605420 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15605420 25 g 25 Gramm
15625420 500 g 500 Gramm
15615420 2 kg 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15605420 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 40297425G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥98,0%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-66-3
Summenformel H3LiO2
Molekulargewicht (g/mol) 41.96
MDL-Nummer MFCD00149772
InChI-Schlüssel GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Lithiumhydroxid-Monohydrat, Lithiumhydroxid-Hydrat, Lithiumhydroxid, Lithiumhydroxyd, Lithiumhydroxid, Monohydrat, Lithiumhydrat, LiOH-Hydrat, LiOH.Hydrat, LiOH Wasser, lioh water
PubChem CID 168937
IUPAC-Name Lithium;hydroxid;hydrat
SMILES [Li+].O.[OH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumhydroxid-Monohydrat
Menge 25 g
Strukturformel LiOH · H2O
UN-Nummer UN2680
Formelmasse 41.96 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %