Learn More
Lithiumhydroxid-Monohydrat, 56.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11336738 50 g 50 Gramm
11346738 500 g 500 Gramm
11326738 2 kg 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11336738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013409.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
Sodium bromide is used in pharmaceutical applications, used in photographic processing and chemical intermediate for production of chemicals and bromides. It is widely used as an anticonvulsant. Also used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-66-3
Summenformel H3LiO2
Molekulargewicht (g/mol) 41.96
MDL-Nummer MFCD00149772
InChI-Schlüssel GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
SMILES [Li+].O.[OH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium hydroxide monohydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 56.5% min
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and ethanol.
IUPAC-Name Lithium;hydroxid;hydrat
Formelmasse 41.96 (23.95 Anhydrous)
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Dichte 1.51 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium hydroxide monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium hydroxide monohydrate