Learn More
Lithiumhydroxid-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30012280
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012280 250 g 250 Gramm
30007274 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012280 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL469125250G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-66-3
Summenformel HLiO.H2O
Molekulargewicht (g/mol) 42
Synonym Lithium Hydroxide Hydrate;
IUPAC-Name Hydroxylithium; Hydrate
SMILES O.[Li]O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium Hydroxide Monohydrate
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
Formelmasse 42.0293