Learn More
Lithiumhydroxid, Reagenzgütegrad, 98 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15635540 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15635540 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15625540 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15635540 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 442410500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 98 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-65-2
Summenformel HLiO
Molekulargewicht (g/mol) 23.95
MDL-Nummer MFCD00011095
InChI-Schlüssel WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Synonym Lithiumhydroxid, Lithiumhydrat, Lithiumhydroxid, wasserfrei, Lithiumhydroxid LiOH, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
PubChem CID 3939
ChEBI CHEBI:33979
IUPAC-Name Lithium;hydroxid
SMILES [Li+].[OH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumhydroxid
Schmelzpunkt 470 °C
Farbe violett bis weiß
Menge 500 g
Strukturformel LiOH
UN-Nummer UN2680
Formelmasse 23.95 mol
Reinheit (%) 98 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver